Få mere at vide
4-Pentyn-2-ol, TRC
Artikelnummer. 30426927
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30426927 10 g
1 options
Artikelnummer. 30426927 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP22753010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Pentyn-2-ol
CAS 2117-11-5
Molekylær formel C5H8O
Mængde 10 g
Synonym (RS)-1-Pentyn-4-ol, (RS)-4-Pentyn-2-ol, (±)-4-Pentyn-2-ol, 1-Methyl-3-butyn-1-ol, 1-Methyl-3-butynyl alcohol, 1-Pentyn-4-ol, 4-Hydroxy-1-pentyne
InChI formel InChI=1S/C5H8O/c1-3-4-5(2)6/h1,5-6H,4H2,2H3
SMIL CC(O)CC#C
IUPAC navn Pent-4-yn-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 84.12
Formel vægt 84.0575