Få mere at vide
4-Pentyn-2-ol, 97%
Artikelnummer. 11387825
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11387825 25 g 25g
11377825 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387825 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02752.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
CAS: 2117-11-5 | C7H14OSi | 142,27 g/mol
4-Pentyn-2-ol bruges i kvantitative strukturaktivitetsforhold (QSAR) undersøgelser vedrørende toksiske niveauer af organiske forbindelser i miljømæssige situationer. Det bruges også til fremstilling af Fischer-type rhenium(III)benzoyldiazenido-2-oxacyclocarbener. Yderligere anvendes det til fremstilling af C-arylglycosider ved at undergå cycloadditionsreaktion med et arylnitriloxid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Pentyn-2-ol bruges i kvantitative strukturaktivitetsforhold (QSAR) undersøgelser vedrørende toksiske niveauer af organiske forbindelser i miljømæssige situationer. Det bruges også til fremstilling af Fischer-type rhenium(III)benzoyldiazenido-2-oxacyclocarbener. Yderligere anvendes det til fremstilling af C-arylglycosider ved at undergå cycloadditionsreaktion med et arylnitriloxid.
Opløselighed
Blandbar med chloroform og ethylacetat.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, syrechlorider og syreanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2117-11-5
MDL nummer MFCD00004555
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Pentyn-2-ol
Tæthed 0.892
Kogepunkt 126 °C til 127 °C
Flammepunkt 37 °C (98 °F)
Molekylær formel C5H8O
Brydningsindeks 1.438
Mængde 25 g
FN nummer UN1987
Beilstein 1734245
Synonym 4-pentyn-2-ol, 4-pentyne-2-ol, +--4-pentyn-2-ol, r,s-4-pentyn-2-ol, 4-hydroxypentyne, pentyne-4-ol, 4-pentin-2-ol, 1-methyl-3-butyn-1-ol, +/--4-pentyn-2-ol
Opløselighedsinformation Blandet med kloroform og ethylacetat.
InChI nøgle JTHLRRZARWSHBE-UHFFFAOYNA-N
SMIL CC(CC#C)O
IUPAC navn pent-4-yn-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 84.12
PubChem CID 92915
Formel vægt 84.12
Procent renhed 97%