Få mere at vide
4-Pentyn-2-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377825
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11377825 5 g 5g
11387825 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11377825 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02752.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2117-11-5 | C7H14OSi | 142.27 g/mol
4-Pentyn-2-ol bruges i kvantitative strukturaktivitetsforhold (QSAR) undersøgelser vedrørende toksiske niveauer af organiske forbindelser i miljømæssige situationer. Det bruges også til fremstilling af Fischer-type rhenium(III)benzoyldiazenido-2-oxacyclocarbener. Yderligere anvendes det til fremstilling af C-arylglycosider ved at undergå cycloadditionsreaktion med et arylnitriloxid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Pentyn-2-ol bruges i kvantitative strukturaktivitetsforhold (QSAR) undersøgelser vedrørende toksiske niveauer af organiske forbindelser i miljømæssige situationer. Det bruges også til fremstilling af Fischer-type rhenium(III)benzoyldiazenido-2-oxacyclocarbener. Yderligere anvendes det til fremstilling af C-arylglycosider ved at undergå cycloadditionsreaktion med et arylnitriloxid.
Opløselighed
Blandbar med chloroform og ethylacetat.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, syrechlorider og syreanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2117-11-5
MDL nummer MFCD00004555
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Pentyn-2-ol
Tæthed 0.892
Kogepunkt 126°C to 127°C
Flammepunkt 37°C (98°F)
Molekylær formel C7H14OSi
Brydningsindeks 1.438
Mængde 5 g
FN nummer UN1987
Beilstein 1734245
Synonym 4-trimethylsilyl-3-butyn-1-ol, 4-trimethylsilyl but-3-yn-1-ol, 3-butyn-1-ol, 4-trimethylsilyl, 4-trimethylsilyl-3-butyne-1-ol, 1-trimethylsilyl-1-butyn-4-ol, 3-butyn-1-ol,4-trimethylsilyl
Opløselighedsinformation Miscible with chloroform and ethyl acetate.
InChI nøgle VSTMVAFCUIGHQI-UHFFFAOYSA-N
SMIL C[Si](C)(C)C#CCCO
IUPAC navn 4-trimethylsilylbut-3-yn-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 142.27
PubChem CID 2760827
Formel vægt 84.12
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Pentyn-2-ol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Pent-4-yn-2-ol