Få mere at vide
4-Pentyn-2-ol 4-Methylbenzenesulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Pentyn-2-ol 4-Methylbenzenesulfonate |
| CAS | 58456-48-7 |
| Molekylær formel | C12H14O3S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-Pentyn-2-ol 2-(4-Methylbenzenesulfonate), NSC 142554 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O3S/c1-4-5-11(3)15-16(13,14)12-8-6-10(2)7-9-12/h1,6-9,11H,5H2,2-3H3 |
| SMIL | CC(CC#C)OS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1 |
| IUPAC navn | pent-4-yn-2-yl 4-methylbenzenesulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 238.3 |
| Formel vægt | 238.0664 |