Få mere at vide
4-Pentyn-1-ol, TRC
Artikelnummer. 30421549
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30421549 1 g
1 options
Artikelnummer. 30421549 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP2275401G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Pentyn-1-ol
CAS 5390-04-5
Molekylær formel C5H8O
Mængde 1 g
Synonym (3-Hydroxypropyl)acetylene, 1-Hydroxy-4-pentyne, 1-Pentyn-5-ol, 5-Hydroxy-1-pentyne, NSC 5274, Pent-4-yne-1-ol
InChI formel InChI=1S/C5H8O/c1-2-3-4-5-6/h1,6H,3-5H2
SMIL OCCCC#C
IUPAC navn pent-4-yn-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 84.12
Formel vægt 84.0575