Få mere at vide
4-Pentyn-1-ol, 95%
Artikelnummer. 11488593
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11488593 100 g 100g
11468593 5 g 5g
11478593 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11488593 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10405.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 5390-04-5 | C5H8O | 84,12 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
4-Pentyn-1-ol anvendes i vid udstrækning i ringåbningspolymerisationsreaktioner. Det spiller en vigtig rolle som startreagens i stereoselektiv totalsyntese af antimikrobielle marine metabolitter, ieodomycin A og B. Det bruges også til fremstilling af 3-pent-4-ynyloxyphthalonitril.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Holdes væk fra antændelseskilder. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5390-04-5
MDL nummer MFCD00002974
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Pentyn-1-ol
Tæthed 0.907
Kogepunkt 153 °C til 155 °C
Flammepunkt 62 °C (143 °F)
Molekylær formel C5H8O
Lineær formel HC≡C(CH2)3OH
Brydningsindeks 1.445
Mængde 100 g
Beilstein 1736712
Synonym 4-pentyn-1-ol, 4-pentyne-1-ol, 1-pentyn-5-ol, 5-hydroxypentyne, 4-pentynol, 4-pentin-1-ol, pent-4yn-1-ol, 5-hydroxy-1-pentyne, pent-1-yn-5-ol, pubchem2025
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
InChI nøgle CRWVOXFUXPYTRK-UHFFFAOYSA-N
SMIL C#CCCCO
IUPAC navn pent-4-yn-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 84.12
PubChem CID 79346
Formel vægt 84.12
Procent renhed 98%