Få mere at vide
4-Pentyn-1-ol, 95%
Artikelnummer. 11468593
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11468593 5 g 5g
11478593 25 g 25g
11488593 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11468593 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10405.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5390-04-5 | C5H8O | 84,12 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
4-Pentyn-1-ol anvendes i vid udstrækning i ringåbningspolymerisationsreaktioner. Det spiller en vigtig rolle som startreagens i stereoselektiv totalsyntese af antimikrobielle marine metabolitter, ieodomycin A og B. Det bruges også til fremstilling af 3-pent-4-ynyloxyphthalonitril.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Holdes væk fra antændelseskilder. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5390-04-5
MDL nummer MFCD00002974
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Pentyn-1-ol
Tæthed 0.907
Kogepunkt 153°C to 155°C
Flammepunkt 62°C (143°F)
Molekylær formel C9H9BrO3
Lineær formel HC≡C(CH2)3OH
Brydningsindeks 1.445
Mængde 5 g
Beilstein 1736712
Synonym 6-bromoveratraldehyde, 6-bromo-3,4-dimethoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 2-bromo-4,5-dimethoxy, 6-bromo veratraldehyde, 2-bromo-4,5-dimethoxybenzalehyde, 4,5-dimethoxy-2-bromobenzaldehyde, 6-bromoveratral, pubchem8209, veratraldehyde, 6-bromo, acmc-2097hh
Opløselighedsinformation Miscible with water.
InChI nøgle UQQROBHFUDBOOK-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC1=C(C=C(C(=C1)C=O)Br)OC
IUPAC navn 2-brom-4,5-dimethoxybenzaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 245.07
PubChem CID 79351
Formel vægt 84.12
Procent renhed 98%