Få mere at vide
4-Pentylbromobenzen, TRC
Artikelnummer. 30419123
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30419123 5 g
1 options
Artikelnummer. 30419123 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP2797905G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Pentylbromobenzene
CAS 51554-95-1
Molekylær formel C11H15Br
Mængde 5 g
Synonym 1-Bromo-4-pentylbenzene, 4-Pentylbromobenzene, 4-n-Pentylbromobenzene, p-Pentylbromobenzene, p-Pentylphenyl Bromide
InChI formel InChI=1S/C11H15Br/c1-2-3-4-5-10-6-8-11(12)9-7-10/h6-9H,2-5H2,1H3
SMIL BrC1=CC=C(CCCCC)C=C1
IUPAC navn 1-bromo-4-pentylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 227.14
Formel vægt 226.04