Få mere at vide
4-Pentylbenzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10191242
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10191242 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10324752 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10191242 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB12834DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 10270-29-8
Molekylær formel C12H15N
Molekylvægt (g/mol) 173.26
MDL nummer MFCD00218832
InChI nøgle LGPQFJXPPKNHJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-pentylbenzonitrile, 4-pentylbenzenecarbonitrile, p-amylbenzonitrile, p-n-pentylbenzonitrile, benzonitrile, 4-pentyl
PubChem CID 264951
IUPAC navn 4-pentylbenzonitril
SMIL CCCCCC1=CC=C(C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Pentylbenzonitrile
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)4C6H4CN
Mængde 1 g
Formel vægt 173.26
Procent renhed 97%