Få mere at vide
4-Pentylbenzene-1-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10673605
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10673605 25 g 25g
10522632 1 g 1g
10029161 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10673605 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB09810EB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 73948-18-2
Molekylær formel C11H15ClO2S
Molekylvægt (g/mol) 246.75
MDL nummer MFCD00173759
InChI nøgle XDWXZRVWJHEWMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-pentylbenzenesulfonyl chloride, 4-pentylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-t-amylbenzenesulphonyl chloride, 4-n-amylbenzenesulfonyl chloride, pubchem5685, chloro 4-pentylphenyl sulfone, 4-pentylphenylsulfonyl chloride, 4-n-amylbenzenesulphonyl choride, 4-n-pentylphenylsulfonyl chloride, 4-n-pentylbenzenesulfonly chloride
PubChem CID 144625
SMIL CCCCCC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Pentylbenzene-1-sulfonyl chloride
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Lineær formel CH3(CH2)4C6H4SO2Cl
Mængde 25 g
IUPAC navn 4-pentylbenzenesulfonyl chloride
Formel vægt 246.76
Procent renhed 97%