missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Pentyl-1,3-benzenediol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Pentylbenzene-1,3-diol |
| CAS | 533-24-4 |
| Molekylær formel | C11 H16 O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1,3-Benzenediol','4-pentyl-, Resorcinol','4-pentyl- (6CI,8CI), 4-Pentyl-1,3-benzenediol, 4-Amylresorcinol, 4-Pentylresorcinol, Pentylresorcinol, n-Pentylresorcinol, 4-Pentylbenzene-1,3-diol |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16O2/c1-2-3-4-5-9-6-7-10(12)8-11(9)13/h6-8,12-13H,2-5H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCc1ccc(O)cc1O |
| IUPAC navn | 4-pentylbenzene-1,3-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 180.244 |
| Formel vægt | 180.115 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?