Få mere at vide
4-pentensyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Pentenoic Acid |
| CAS | 591-80-0 |
| Molekylær formel | C5H8O2 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | Allylacetic Acid, NSC 20944, NSC 9000, delta4-Pentenoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2H,1,3-4H2,(H,6,7) |
| SMIL | OC(=O)CCC=C |
| IUPAC navn | pent-4-enosyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 100.12 |
| Formel vægt | 100.0524 |