Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Pentenoic acid |
| Smeltepunkt | -22,5 °C |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 0.9750g/mL |
| Kogepunkt | 83,0 °C til 84,0 °C (12,0 mmHg) |
| Flammepunkt | 89 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | H2C=CHCH2CH2CO2H |
| Vis mere |