Få mere at vide
4-pentensyre, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021592
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
Artikelnummer. 11448690
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13991.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 591-80-0 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
Sulfoneringen af 4-pentensyre (Allyleddikesyre) giver det tilsvarendeγ -lakton. Det blev brugt til at hæmme fedtsyreoxidation i rottehjertemitokondrier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Sulfoneringen af 4-pentensyre (Allyleddikesyre) giver det tilsvarendeγ -lakton. Det blev brugt til at hæmme fedtsyreoxidation i rottehjertemitokondrier.
Opløselighed Opløselig
i alkohol, Lidt opløselig i
vand
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 591-80-0
Molekylær formel C5H8O2
Molekylvægt (g/mol) 100.12
MDL nummer MFCD00004408
InChI nøgle HVAMZGADVCBITI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pentenoic acid, allylacetic acid, allyl acetic acid, 4 pa, 3-vinylpropionic acid, delta 4-pentenoic acid, unii-d4s77y29fb, fema no. 2843, .delta.4-pentenoic acid, wln: qv3u1
PubChem CID 61138
ChEBI CHEBI:35936
IUPAC navn pent-4-ensyre
SMIL OC(=O)CCC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Pentenoic acid
Smeltepunkt -22°C
Tæthed 0.891
Kogepunkt 187°C to 189°C
Flammepunkt 89°C (192°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.4283
Mængde 10 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1633696
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol, Slightly soluble in water
Formel vægt 100.12
Procent renhed 98%