Få mere at vide
4-pentensyre, 98%
Artikelnummer. 11448690
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11448690 10 g 10g
11411768 25 g 25g
11421768 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11448690 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13991.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
CAS: 591-80-0 | C5H8O2 | 100,12 g/mol
Sulfoneringen af 4-pentensyre (Allyleddikesyre) giver det tilsvarendeγ -lakton. Det blev brugt til at hæmme fedtsyreoxidation i rottehjertemitokondrier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Sulfoneringen af 4-pentensyre (Allyleddikesyre) giver det tilsvarendeγ -lakton. Det blev brugt til at hæmme fedtsyreoxidation i rottehjertemitokondrier.
Opløselighed Opløselig
i alkohol, Lidt opløselig i
vand
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 591-80-0
Molekylær formel C5H8O2
Molekylvægt (g/mol) 100.12
MDL nummer MFCD00004408
InChI nøgle HVAMZGADVCBITI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pentenoic acid, allylacetic acid, allyl acetic acid, 4 pa, 3-vinylpropionic acid, delta 4-pentenoic acid, unii-d4s77y29fb, fema no. 2843, .delta.4-pentenoic acid, wln: qv3u1
PubChem CID 61138
ChEBI CHEBI:35936
IUPAC navn pent-4-ensyre
SMIL OC(=O)CCC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Pentenoic acid
Smeltepunkt -22 °C
Tæthed 0.891
Kogepunkt 187 °C til 189 °C
Flammepunkt 89 °C (192 °F)
Lugt Gennemtrængende
Brydningsindeks 1.4283
Mængde 10 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1633696
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol, Let opløselig i vand
Formel vægt 100.12
Procent renhed 98%