Få mere at vide
4-Pentenal, TRC
Artikelnummer. 30423363
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30423363 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30423363 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP227405250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Læg i indkøbskurv
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemisk navn eller materiale 4-Pentenal
CAS 2100-17-6
Molekylær formel C5H8O
Mængde 250 mg
Synonym Pent-4-en-1-al
InChI formel InChI=1S/C5H8O/c1-2-3-4-5-6/h2,5H,1,3-4H2
SMIL C=CCCC=O
IUPAC navn pent-4-enal
Molekylvægt (g/mol) 84.12
Formel vægt 84.0575
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.