Få mere at vide
4-Pentenal, TRC
Artikelnummer. 30424747
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30424747 1 g
1 options
Artikelnummer. 30424747 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP2274051G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Pentenal
CAS 2100-17-6
Molekylær formel C5H8O
Mængde 1 g
Synonym Pent-4-en-1-al
InChI formel InChI=1S/C5H8O/c1-2-3-4-5-6/h2,5H,1,3-4H2
SMIL C=CCCC=O
IUPAC navn pent-4-enal
Molekylvægt (g/mol) 84.12
Formel vægt 84.0575