Få mere at vide
(+/-)-4-Penten-2-ol, 98%
Artikelnummer. 11469656
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11469656 25 g 25g
11449656 1 g 1g
11459656 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11469656 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20208.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 625-31-0 | C5H10O | 86,134 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 625-31-0
Molekylær formel C5H10O
Molekylvægt (g/mol) 86.134
MDL nummer MFCD00004556
InChI nøgle ZHZCYWWNFQUZOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-penten-2-ol, 1-penten-4-ol, 4-hydroxypent-1-ene, penten-4-ol, acmc-20apgd, acmc-1bael, 4-emtem-2-ol, ch2=chch2ch oh ch3, zhzcywwnfquzor-uhfffaoysa
PubChem CID 12247
IUPAC navn pent-4-en-2-ol
SMIL CC(CC=C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-4-Penten-2-ol
Tæthed 0.837
Kogepunkt 115 °C til 116 °C
Flammepunkt 30 °C (86 °F)
Brydningsindeks 1.424
Mængde 25 g
FN nummer UN1987
Formel vægt 86.13
Procent renhed 98%