Få mere at vide
4-Penten-2-ol, 96%
Artikelnummer. 10341763 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10341763 5 g Glasflaske 5g
10528673 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10341763 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 387430050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 625-31-0 | C5H10O | 86,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 625-31-0
Molekylær formel C5H10O
Molekylvægt (g/mol) 86.13
MDL nummer MFCD00004556
InChI nøgle ZHZCYWWNFQUZOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-penten-2-ol, 1-penten-4-ol, 4-hydroxypent-1-ene, penten-4-ol, acmc-20apgd, acmc-1bael, 4-emtem-2-ol, ch2=chch2ch oh ch3, zhzcywwnfquzor-uhfffaoysa
PubChem CID 12247
IUPAC navn pent-4-en-2-ol
SMIL CC(CC=C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Penten-2-ol
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 0.8370g/mL
Kogepunkt 115,0 °C til 116,0 °C
Flammepunkt 25 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2C=CHCH2CH(OH)CH3
Brydningsindeks 1,4230 til 1,4250
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 0.837
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: fuldt blandbar
Formel vægt 86.13
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Penten-2-ol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.