Få mere at vide
4-Penten-1-amine, TRC
Artikelnummer. 30179561
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179561 10 g
30179473 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30179561 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP22740010G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22537-07-1
Molekylær formel C5 H11 N
Molekylvægt (g/mol) 85.15
Synonym 4-Pentenylamine, 1-Amino-4-pentene, 4-Penten-1-ylamine, 4-Pentenamine, 5-Aminopent-1-ene;
IUPAC navn pent-4-en-1-amine
SMIL NCCCC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Penten-1-amine
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C5H11N/c1-2-3-4-5-6/h2H,1,3-6H2
Formel vægt 85.0891