missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Penten-1-amine, TRC

Artikelnummer. 30179473
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179473 1 g
30179561 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30179473 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP2274001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 22537-07-1
Molekylær formel C5 H11 N
Molekylvægt (g/mol) 85.15
Synonym 4-Pentenylamine, 1-Amino-4-pentene, 4-Penten-1-ylamine, 4-Pentenamine, 5-Aminopent-1-ene;
IUPAC navn pent-4-en-1-amine
SMIL NCCCC=C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Penten-1-amine
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C5H11N/c1-2-3-4-5-6/h2H,1,3-6H2
Formel vægt 85.0891
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.