missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Penten-1-amine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Penten-1-amine Hydrochloride |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11N.ClH/c1-2-3-4-5-6;/h2H,1,3-6H2;1H |
| Formel vægt | 121.0658 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?