Få mere at vide
4-(Pentafluorothio)phenol, 97%
Artikelnummer. 15416227
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15416227 1 g 1g
15426227 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15416227 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33413.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
CAS: 774-94-7 | C6H5F5OS | 220,16 g/mol
Syntese af hexylamider under anvendelse af fluorderivater som mellemaktive estere. Forskellige ikke-metalliske derivater af pentafluorthiophenol, indeholdende svovl bundet til bor, carbon, silicium, germanium, fosfor, arsen, antimon, svovl og chlor, kan fremstilles.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Syntese af hexylamider under anvendelse af fluorderivater som mellemaktive estere. Forskellige ikke-metalliske derivater af pentafluorthiophenol, indeholdende svovl bundet til bor, carbon, silicium, germanium, fosfor, arsen, antimon, svovl og chlor, kan fremstilles.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 774-94-7
Molekylær formel C6H5F5OS
Molekylvægt (g/mol) 220.16
MDL nummer MFCD03788516
InChI nøgle XHJLGVIUMCBMHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pentafluorothio phenol, 4-pentafluorosulfanyl phenol, 4-hydroxyphenylsulfur pentafluoride, 4-pentafluoro-$l^ 6-sulfanyl phenol, 4-pentafluoro-lambda∼6∼-sulfanyl phenol, sulfur,pentafluoro 4-hydroxyphenyl-, oc-6-21-9ci, 4-pentafluorosulfanylphenol, 4-pentafluorosulfur phenol, 4-pentafluorosulphanyl phenol, 4-pentafluorothio vi phenol
PubChem CID 2779203
IUPAC navn 4-(pentafluor-$1^{6}-sulfanyl)phenol
SMIL OC1=CC=C(C=C1)S(F)(F)(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Pentafluorothio)phenol
Mængde 1 g
Formel vægt 220.16
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(Pentafluorothio)phenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Hydroxyphenylsulfur pentafluoride