Få mere at vide
Tocris Bioscience™ 4-P-PDOT
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18094682
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18094682 50 mg
1 options
Artikelnummer. 18094682 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1034/50
MT2 antagonist
Melatonin receptor antagonist, >300-fold selective for the MT2 (vs MT1) subtype.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 134865-74-0
Molekylær formel C19H21NO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-P-PDOT
Mængde 50 mg
Formel vægt 279.38
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 279.383