Få mere at vide
4-P-Hydroxyphenyl-2,2,4-trimethylchroman, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-P-Hydroxyphenyl-2,2,4-trimethylchroman |
| CAS | 472-41-3 |
| Molekylær formel | C18H20O2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20O2/c1-17(2)12-18(3,13-8-10-14(19)11-9-13)15-6-4-5-7-16(15)20-17/h4-11,19H,12H2,1-3H3 |
| SMIL | CC1(C)CC(C)(c2ccc(O)cc2)c3ccccc3O1 |
| IUPAC navn | 4-(2,2,4-trimethyl-3H-chromen-4-yl)phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 268.36 |
| Formel vægt | 268.1463 |