Få mere at vide
4-{[(p-Fluorophenyl)imino]methyl}phenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-([(p-Fluorophenyl)imino]methyl)phenol |
| CAS | 3382-63-6 |
| Molekylær formel | C13H10FNO |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Phenol, 4-[[(4-fluorophenyl)imino]methyl]-, Phenol, p-[N-(p-fluorophenyl)formimidoyl]- (8CI), 4-[[(4-Fluorophenyl)imino]methyl]phenol, 4-[(4-Fluorophenylimino)methyl]phenol, N-(4-Hydroxybenzylidene)-4-fluorobenzenamine, 4-{[(p-Fluorophenyl)imino]methyl}phenol |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10FNO/c14-11-3-5-12(6-4-11)15-9-10-1-7-13(16)8-2-10/h1-9,16H |
| SMIL | Oc1ccc(C=Nc2ccc(F)cc2)cc1 |
| IUPAC navn | 4-[(4-fluorophenyl)iminomethyl]phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 215.22 |
| Formel vægt | 215.0746 |