missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Oxopentanoic-13C3 Acid, TRC

Artikelnummer. 30410968
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30410968 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30410968 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO8599222.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Oxopentanoic-13C3 Acid
CAS 1391051-93-6
Molekylær formel C213C3H8O3
Mængde 2.5 mg
Synonym 3-Acetylpropionic-13C3 Acid, 3-Oxobutanecarboxylic-13C3 Acid, 4-Ketovaleric-13C3 Acid, 4-Oxopentanoic-13C3 Acid, 4-Oxovaleric-13C3 Acid, Laevulinic-13C3 Acid, Levulic-13C3 Acid, NSC 3716-13C3, β-Acetylpropionic-13C3 Acid, γ-Ketovaleric-13C3 Acid, Levulinic-13C3 Acid
InChI formel InChI=1S/C5H8O3/c1-4(6)2-3-5(7)8/h2-3H2,1H3,(H,7,8)/i1+1,2+1,4+1
SMIL [13CH3][13C]([13CH2]CC(O)=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 119.09
Formel vægt 119.0574
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.