missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Oxoisophorone, TRC

Artikelnummer. 30417437
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30417437 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30417437 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO85698025G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Oxoisophorone
CAS 1125-21-9
Molekylær formel C9H12O2
Mængde 25 g
Synonym 4-Oxo-alpha-isophorone, 6-Oxoisophorone, Ketoisophorone, Oxoisophorone, Oxopholone, Oxophorone, keto-Isophorone, 4-Ketoisophorone, 2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1,4-dione, 2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexene-1,4-dione, 2,6,6-Trimethylcyclohex-2-ene-1,4-dione, 3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexene-1,4-dione
InChI formel InChI=1S/C9H12O2/c1-6-4-7(10)5-9(2,3)8(6)11/h4H,5H2,1-3H3
SMIL CC1=CC(=O)CC(C)(C)C1=O
IUPAC navn 2,6,6-trimethylcyclohex-2-ene-1,4-dione
Molekylvægt (g/mol) 152.19
Formel vægt 152.0837
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.