Få mere at vide
4-oxoheptanedioinsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Ketopimelic acid |
| CAS | 502-50-1 |
| Molekylær formel | C7 H10 O5 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 4-Oxopimelic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10O5/c8-5(1-3-6(9)10)2-4-7(11)12/h1-4H2,(H,9,10)(H,11,12) |
| SMIL | OC(=O)CCC(=O)CCC(=O)O |
| IUPAC navn | 4-oxoheptanedioinsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 174.15 |
| Formel vægt | 174.0528 |