Få mere at vide
4-oxoheptanedioinsyre, TRC
Artikelnummer. 30415919
Skift visning
Mængde:
200 mg
Artikelnummer. Mængde
30415919 200 mg
1 options
Artikelnummer. 30415919 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO870158200MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Ketopimelic acid
CAS 502-50-1
Molekylær formel C7 H10 O5
Mængde 200 mg
Synonym 4-Oxopimelic acid
InChI formel InChI=1S/C7H10O5/c8-5(1-3-6(9)10)2-4-7(11)12/h1-4H2,(H,9,10)(H,11,12)
SMIL OC(=O)CCC(=O)CCC(=O)O
IUPAC navn 4-oxoheptanedioinsyre
Molekylvægt (g/mol) 174.15
Formel vægt 174.0528