Få mere at vide
4-oxocyclohexanecarboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30425592
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30425592 1 g
1 options
Artikelnummer. 30425592 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO8700751G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Oxocyclohexanecarboxylic Acid
CAS 874-61-3
Molekylær formel C7H10O3
Mængde 1 g
Synonym 4-Ketocyclohexanecarboxylic Acid, 4-Ketocyclohexylcarboxylic Acid, 4-Oxo-1-cyclohexanecarboxylic Acid, 4-Oxocyclohexanecarboxylic Acid, Cyclohexanone-4-carboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C7H10O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h5H,1-4H2,(H,9,10)
SMIL OC(=O)C1CCC(=O)CC1
IUPAC navn 4-oxocyclohexan-1-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 142.15
Formel vægt 142.063