Få mere at vide
4-oxocyclohexancarboxylsyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322359
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11322359 1 g 1g
15433657 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322359 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27294.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 874-61-3 | Molekylformel: C7H10O3 | Molekylvægt: 142,154 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 874-61-3
Molekylær formel C7H10O3
Molekylvægt (g/mol) 142.154
MDL nummer MFCD00102035
InChI nøgle OWLXUYGCLDGHJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-oxocyclohexanecarboxylic acid, 4-ketocyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 4-oxo, 4-oxo-chca, cyclohexanone-4-carboxylic acid, 4-oxocyclohexane carboxylic acid, 4-oxocyclohexanecarboxylate, 4-oxocyclohexanecarboxylicacid, 4-oxo-cyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylicacid, 4-oxo
PubChem CID 192730
ChEBI CHEBI:1921
IUPAC navn 4-oxocyclohexan-1-carboxylsyre
SMIL C1CC(=O)CCC1C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Oxocyclohexanecarboxylic acid
Smeltepunkt 65 °C til 71 °C
Mængde 1 g
Formel vægt 142.16
Procent renhed 98%