Få mere at vide
4-Oxo-TEMPO, TRC
Artikelnummer. 30409835
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30409835 1 g
1 options
Artikelnummer. 30409835 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO8640001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2896-70-0
Molekylær formel C9 H16 N O2
Molekylvægt (g/mol) 170.23
Synonym 1-Piperidinyloxy, 2,2,6,6-tetramethyl-4-oxo-, Piperidinooxy, 2,2,6,6-tetramethyl-4-oxo- (8CI), 2,2,6,6-Tetramethyl-4-oxo-1-piperidinyloxy, 1-Oxyl-2,2,6,6-tetramethyl-4-oxopiperidine, 1-Oxyl-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidone, 1-Oxyl-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-one, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-oxo-1-piperidinooxy, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-oxo-1-piperidinyloxyl, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-oxo-piperydin-1-oxyl, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-oxopiperidin-1-oxyl, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-oxopiperidin-1-oxyl radical, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-oxopiperidine-1-oxyl, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-oxopiperidine-1-oxyl radical, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-oxopiperidinooxy, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-oxypiperidin-1-oxyl, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinone oxide, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinone-1-oxyl, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidon-1-oxyl, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidone 1-nitroxide, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidone N-oxide, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidone nitroxide, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidone-N-oxy, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidone-N-oxyl, 2,2,6,6-Tetramethylpiperid-4-one-1-oxyl, 2,2',6,6'-Tetramethyl-4-oxopiperidine-1-oxyl, 4-Oxo-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinoxyl, 4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-yl oxide, 4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl, 4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-N-oxyl, 4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidino-1-oxy, 4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidino-N-oxyl, 4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy, 4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxyl, 4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidinoxyl, 4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidinyl-1-oxy, 4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidinyloxy, 4-Oxo-TEMPO, 702, Nitroxyl 1, OTEMPO, TAN, TAN (radical), TANO, Tanone, Tanone radical, Tempone, Tetramethyl-2,2,6,6-aza-1-cyclohexanone-4-oxide-1, Triacetoneamine N-oxyl, Triacetoneamine nitroxide
IUPAC navn 1-λ^{1}-oxidanyl-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-one
SMIL CC1(C)CC(=O)CC(C)(C)N1[O]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Oxo-TEMPO
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H16NO2/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10(8)12/h5-6H2,1-4H3
Formel vægt 170.1181