Få mere at vide
4-Oxo-TEMPO, fri radikal, 96%
Artikelnummer. 11394444
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11394444 5 g 5g
11384444 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11394444 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01084.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2896-70-0 | C9H16NR. 2
4-Oxo-Tempo, fri radikal bruges som en nyttig spin-fælde til in vitro-eksperimenter. Reaktion mellem Tempone og biologisk signifikante reaktive iltarter kan overvåges ved Esr-spektroskopi. Det bruges også til syntese og reaktioner af stabile nitroxylradikaler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4-Oxo-Tempo, Frie radikaler bruges som en nyttig Spin Trap til in Vitro-eksperimenter. Reaktion mellem Tempone og biologisk signifikante reaktive iltarter kan overvåges ved Esr-spektroskopi. Det bruges også til syntese og reaktioner af stabile nitroxylradikaler.
Opløselighed
Opløseligt i vand (delvis), acetone, DMSO, 100% ethanol og diethylether. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2896-70-0
Molekylær formel C9H16NO2
MDL nummer MFCD00006187
Synonym 4-Oxo-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy, free radical
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Oxo-TEMPO
Navn note Fri radikal
Smeltepunkt 36 °C til 40 °C
Mængde 5 g
Beilstein 1818579
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (delvist), acetone, DMSO, 100% ethanol og diethylether. Uopløselig i vand.
Formel vægt 170.23
Procent renhed 96%