Få mere at vide
4-Oxo-TEMPO, free radical, 96%
Artikelnummer. 11384444
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11384444 1 g 1g
11394444 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11384444 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01084.03
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 2896-70-0 | C9H16NO2
4-Oxo-Tempo, fri radikal bruges som en nyttig spin-fælde til in vitro-eksperimenter. Reaktion mellem Tempone og biologisk signifikante reaktive iltarter kan overvåges ved Esr-spektroskopi. Det bruges også til syntese og reaktioner af stabile nitroxylradikaler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4-Oxo-Tempo, Frie radikaler bruges som en nyttig Spin Trap til in Vitro-eksperimenter. Reaktion mellem Tempone og biologisk signifikante reaktive iltarter kan overvåges ved Esr-spektroskopi. Det bruges også til syntese og reaktioner af stabile nitroxylradikaler.
Opløselighed
Opløseligt i vand (delvis), acetone, DMSO, 100% ethanol og diethylether. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2896-70-0
Molekylær formel C9H16NO2
MDL nummer MFCD00006187
Synonym 4-Oxo-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy, free radical
Spécification
Kemisk navn eller materiale 4-Oxo-TEMPO
Navn note free radical
Smeltepunkt 36°C to 40°C
Mængde 1 g
Beilstein 1818579
Opløselighedsinformation Soluble in water (partly),acetone,DMSO,100% ethanol,and diethylether. Insoluble in water.
Formel vægt 170.23
Procent renhed 96%
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.