Få mere at vide
4-Oxo-L-prolin hydrobromid, 90+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15484128
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15484128 250 mg 250mg
15474128 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15484128 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H57691.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 75776-67-9 | C5H8BrNO3 | 210.027 g/mol
Det bruges som et aktivt farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges
som et aktivt farmaceutisk mellemprodukt.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra vand/fugt og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75776-67-9
Molekylær formel C5H8BrNO3
Molekylvægt (g/mol) 210.027
MDL nummer MFCD12024572
InChI nøgle SFSROLZHCPCODJ-WCCKRBBISA-N
Synonym 4-keto-l-proline hydrobromide, s-4-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid hydrobromide, 4-keto-l-prolinehydrobromide, 4-oxo-l-proline hydrobromide, 4-oxoproline hydrobromide, l-proline, 4-oxo-, hydrobromide, s-4-keto-proline hydrobromide, pubchem14289, 4-keto-l-proline, hydrobromide
PubChem CID 12773661
IUPAC navn (2S)-4-oxopyrrolidin-2-carboxylsyre;hydrobromid
SMIL C1C(NCC1=O)C(=O)O.Br
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Oxo-L-proline hydrobromide
Smeltepunkt 134°C to 140°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 210.03
Optisk rotation −32° (c=0.5 in Methanol)
Følsomhed Moisture sensitive
Procent renhed ≥90%