Få mere at vide
4-Oxo Cyclophosphamide, TRC
Artikelnummer. 30007889
Skift visning
Mængde:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30007889 1 mg -
30004520 5 mg -
30007102 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30007889 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO8499001MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27046-19-1
Molekylær formel C7 H12 Cl2 N O4 P
Molekylvægt (g/mol) 276.05
IUPAC navn 2-[bis(2-chlorethyl)amino]-2-oxo-1,3,2λ^{5}-dioxaphosphinan-5-one
SMIL ClCCN(CCCl)P1(=O)OCC(=O)CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Oxo Cyclophosphamide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C7H12Cl2NO4P/c8-1-3-10(4-2-9)15(12)13-5-7(11)6-14-15/h1-6H2
Formel vægt 274.9881
Procent renhed >95%