missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Oxo-(9-cis,13-cis)-Retinoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Oxo-(9-cis,13-cis)-Retinoic Acid |
| CAS | 1391062-39-7 |
| Molekylær formel | C20H26O3 |
| Mængde | 0.5 mg |
| Synonym | 4-Oxo-9,13-Di-cis-retinoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C20H26O3/c1-14(7-6-8-15(2)13-19(22)23)9-10-17-16(3)18(21)11-12-20(17,4)5/h6-10,13H,11-12H2,1-5H3,(H,22,23) |
| SMIL | CC1=C(C(CCC1=O)(C)C)C=CC(=CC=CC(=CC(=O)O)C)C |
| IUPAC navn | 3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-3-oxocyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 314.42 |
| Formel vægt | 314.1882 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?