missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Oxo-4H-kromen-3-karbaldehyd, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Oxo-4H-chromene-3-carbaldehyde |
| CAS | 17422-74-1 |
| Molekylær formel | C10H6O3 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H6O3/c11-5-7-6-13-9-4-2-1-3-8(9)10(7)12/h1-6H |
| SMIL | O=CC1=COc2ccccc2C1=O |
| IUPAC navn | 4-oxochromen-3-carbaldehyd |
| Molekylvægt (g/mol) | 174.15 |
| Formel vægt | 174.0317 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?