Få mere at vide
4-Oxo-4H-kromen-3-karbaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30383412
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30383412 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30383412 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE58883350MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Oxo-4H-chromene-3-carbaldehyde
CAS 17422-74-1
Molekylær formel C10H6O3
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H6O3/c11-5-7-6-13-9-4-2-1-3-8(9)10(7)12/h1-6H
SMIL O=CC1=COc2ccccc2C1=O
IUPAC navn 4-oxochromen-3-carbaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 174.15
Formel vægt 174.0317