Få mere at vide
4-Oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylsyre, 97%
Artikelnummer. 10572901 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10572901 25 g Glasflaske 25g
10139412 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10572901 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 123880250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
CAS: 4940-39-0 | C10H6O4 | 190,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4940-39-0
Molekylær formel C10H6O4
Molekylvægt (g/mol) 190.15
MDL nummer MFCD00006838
InChI nøgle RVMGXWBCQGAWBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromocarb, chromone-2-carboxylic acid, 4-oxo-4h-chromene-2-carboxylic acid, 4-oxo-4h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, atremon, chromonecarboxylic acid, lp-1, chromocarb inn:dcf, 2-chromonecarboxylic acid, chromocarbe inn-french
PubChem CID 2741
IUPAC navn 4-oxochromen-2-carboxylsyre
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C=C(O2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylic acid
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 260 °C
Farve Beige til hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Beilstein 18, 428
Merck Index 15, 2241
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: sparsomt opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i ammoniak, opløselig i alkohol
Formel vægt 190.15
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.