Få mere at vide
4-Oxo-4-(((R)-2,5,7,8-tetramethyl-2-((4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl)chroman-6-yl)oxy)butanoic acid, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Oxo-4-(((R)-2,5,7,8-tetramethyl-2-((4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl)chroman-6-yl)oxy)butanoic acid |
| CAS | 4345-03-3 |
| Molekylær formel | C33H54O5 |
| MDL nummer | MFCD00072055 |
| Mængde | 100 g |
| SMIL | O=C(O)CCC(OC1=C(C)C(CC[C@](CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)(C)O2)=C2C(C)=C1C)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 530.78 |
| Procent renhed | 98% |