Få mere at vide
4-Oxo-4-(p-tolyl)butanoic acid, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31005760
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
1g
25g
500g
5g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
31005760 100 g 100g
30998524 25 g 25g
31002599 5 g 5g
31004785 1 g 1g
30991567 500 g 500g
31003177 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31005760 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD13132100g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Oxo-4-(p-tolyl)butanoic acid
CAS 4619-20-9
Molekylær formel C11H12O3
MDL nummer MFCD00020541
Mængde 100 g
SMIL O=C(O)CCC(C1=CC=C(C)C=C1)=O
Molekylvægt (g/mol) 192.21
Procent renhed 98%