Få mere at vide
4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]furan-3-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10630923
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10630923 250 mg 250mg
10783633 1 g 1g
10546524 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10630923 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SEW02412CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 56671-28-4
Molekylær formel C9H8O4
Molekylvægt (g/mol) 180.159
MDL nummer MFCD00052170
InChI nøgle FABBWECRHZNMDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzofuran-3-carboxylic acid, 4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzofuran-3-carboxylic acid, 4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b furan-3-carboxylic acid, maybridge1_007745, 4-oxo-5,6,7-trihydrobenzo 1,2-b furan-3-carboxylic acid, oxotetrahydrobenzofurancarboxylicacid, 4,5,6,7-tetrahydro-4-oxo-3-benzofurancarboxylic acid, 4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrocoumarone-3-carboxylic acid, 3-benzofurancarboxylicacid, 4,5,6,7-tetrahydro-4-oxo, 4,5,6,7-tetrahydro-4-oxobenzofuran-3-carboxylic acid
PubChem CID 713937
IUPAC navn 4-oxo-6,7-dihydro-5H-1-benzofuran-3-carboxylsyre
SMIL C1CC2=C(C(=O)C1)C(=CO2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]furan-3-carboxylic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 180.16
Procent renhed 97%