Få mere at vide
4-oxo-4-(4-toluidino)but-2-ensyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10009281
Skift visning
Mængde:
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10009281 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
1 options
Artikelnummer. 10009281 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. S01331EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 4-Oxo-4-(4-toluidino)but-2-enoic acid
CAS 37904-03-3
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C11H11NO3
Lineær formel CH3C6H4NHC(O)CH=CHCO2H
MDL nummer MFCD00020480
Mængde 10 g
Synonym 2z-3-4-methylphenyl carbamoyl prop-2-enoic acid, 4-oxo-4-4-toluidino but-2-enoic acid, 4-4-methylphenyl amino-4-oxobut-2-enoic acid, n-p-tolyl-maleamic acid, n-p-tolylmaleamidic acid, maleanilic acid, p-methyl, n-4-methylphenyl maleamic, z-4-oxo-4-p-tolylamino but-2-enoic acid, z-4-4-methylanilino-4-oxobut-2-enoic acid
InChI nøgle VLWFSWMZGGZHGD-SREVYHEPSA-N
SMIL CC1=CC=C(C=C1)NC(=O)C=CC(=O)O
IUPAC navn (Z)-4-(4-methylanilino)-4-oxobut-2-ensyre
Molekylvægt (g/mol) 205.213
PubChem CID 5356452
Formel vægt 205.21
Procent renhed 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Oxo-4-(4-toluidino)but-2-enoic acid
Signalwort
  • Advarsel
Gefahrenkategorie
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sicherheitshinweis
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.