Få mere at vide
4-Oxo-4-(1-pyrenyl)butyric acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15254764 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15254764 5 g Glass bottle 5g
1 options
Artikelnummer. 15254764 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 449330050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Oxo-4-(1-pyrenyl)butyric acid
CAS 7499-60-7
Smeltepunkt 182.0°C to 184.0°C
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C20H14O3
MDL nummer MFCD00010369
Mængde 5 g
Synonym 4-oxo-4-pyren-1-yl-butyric acid, 4-oxo-4-pyren-1-yl butanoic acid, 1-pyrenebutanoic acid, .gamma.-oxo, gamma-oxopyrene-1-butyric acid, 4-oxo-4-pyren-1-ylbutyric acid, 1-pyrenebutyric acid, .gamma.-oxo, 4-oxo-4-pyrenylbutanoic acid, 1-pyrenebutanoic acid,, a-oxo, 4-oxo-4-pyren-1-yl-butyricacid, pubchem23448
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.
InChI nøgle AAJQTWWVKREOQP-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC(=O)CCC(=O)C1=CC=C2C=CC3=CC=CC4=CC=C1C2=C34
IUPAC navn 4-oxo-4-pyren-1-ylbutanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 302.33
PubChem CID 82011
Formel vægt 302.32
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Oxo-4(1-pyrenyl)butyric acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.