Få mere at vide
4-Oxo-3-aza-tricyclo[4.2.1.0(2.5)]non-7-ene, 99%
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Oxo-3-aza-tricyclo[4.2.1.0(2.5)]non-7-ene |
| Navn note | 99% |
| Smeltepunkt | 117.0°C to 122.0°C |
| Farve | Beige |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in benzene and ethanol |
| Formel vægt | 135.17 |
| Vis mere |