Få mere at vide
4-Oxo-3-aza-tricyclo[4.2.1.0(2.5)]non-7-ene, 99%
Artikelnummer. 10003260 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 10003260
Brand: Thermo Scientific Acros 268110010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 14735-70-7 | C8H9NO | 135.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14735-70-7
Molekylær formel C8H9NO
Molekylvægt (g/mol) 135.17
MDL nummer MFCD20481984
InChI nøgle WBZQHVKGKQXWMW-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-aza-tricyclo 4.2.1.0 2,5 non-7-en-4-one
PubChem CID 130862428
IUPAC navn 3-azatricyclo[4.2.1.0²,⁵]non-7-en-4-one
SMIL O=C1NC2C1C1CC2C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Oxo-3-aza-tricyclo[4.2.1.0(2.5)]non-7-ene
Navn note 99%
Smeltepunkt 117.0°C to 122.0°C
Farve Beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in benzene and ethanol
Formel vægt 135.17
Procent renhed 99%
Fysisk form Needle-like Crystalline Powder