Få mere at vide
Abcam 4-Oxo-2-nonenal, TRPA1 Aktivator, Flydende, 1 mg
Artikelnummer. 32173537 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
32173537 1 mg
1 options
Artikelnummer. 32173537 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab1208781mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Lipidperoxidationsprodukt og potent TRPA1-aktivator med >98% renhed.
  • Molekylvægt: 154,21 g/mol
  • Renhed: >98%
  • Form: Flydende
  • Opbevaringsbuffer: Bestanddele: 99,5% methylacetat, 0,5% (E)-4-oxonon-2-enal
  • Biologisk aktivitet: Lipidperoxidationsprodukt modificerer histidin- og lysinrester på proteiner, forårsager proteintværbinding og er en TRPA1-aktivator (EC50 = 1,9 μM)
  • Opbevaringstemperatur: Opbevar ved -80 °C
  • Forsendelsestemperatur: Tøris
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Tekniske data
Buffer 99,5% methylacetat, 0,5% (E)-4-oxonon-2-enal
Indhold og opbevaring Opbevar ved -80 °C.
Form Væske
Forsendelsestilstand Tøris
Målmolekyle TRPA1
Formulering 99,5% methylacetat, 0,5% (E)-4-oxonon-2-enal
Mængde 1 mg
Til brug med (applikation) TRPA1-aktivering