Få mere at vide
(4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl)eddikesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10682515
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10682515 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10778625 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10682515 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC71601CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 17547-79-4
Molekylær formel C11H11NO3S
Molekylvægt (g/mol) 237.27
MDL nummer MFCD01416244
InChI nøgle VCSCQLDBPVHQPW-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl acetic acid, benzo b perhydrothiazepin-4-one-3-acetic acid, 4-oxo-3,5-dihydro-2h-1,5-benzothiazepin-3-yl acetic acid, 1,5-benzothiazepine-3-aceticacid, 2,3,4,5-tetrahydro-4-oxo, 2-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl acetic acid, 2-4-oxo-2h,3h,5h-benzo b 1,4-thiazepin-3-yl acetic acid, 2-4-oxo-3,5-dihydro-2h-1,5-benzothiazepin-3-yl acetic acid, 4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepine-3-acetic acid, 4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl acetic acid #, 1,5-benzothiazepine-3-acetic acid, 2,3,4,5-tetrahydro-4-oxo
PubChem CID 580528
IUPAC navn 2-(4-oxo-3,5-dihydro-2H-1,5-benzothiazepin-3-yl)eddikesyre
SMIL OC(=O)CC1CSC2=CC=CC=C2NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-Oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl)acetic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 237.28
Procent renhed 97%